Merck
ENAH5802E360
Enamine
3-bromo-N,N-dimethyl-2-nitroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.08
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-bromo-N,N-dimethyl-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2/c1-10(2)7-5-3-4-6(9)8(7)11(12)13/h3-5H,1-2H3
InChI Key
VSDDRSYPXAIHOM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3260110
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3260110
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)