Merck
ENAH5802E337
Enamine
2-(7-bromo-1H-indol-3-yl)ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.58
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(7-bromo-1H-indol-3-yl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11BrN2.ClH/c11-9-3-1-2-8-7(4-5-12)6-13-10(8)9;/h1-3,6,13H,4-5,12H2;1H
InChI Key
FNGKXNLFBJRRGO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7374796
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7374796
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)