Merck
ENAH5802E008
Enamine
5-methyl-5-(trifluoromethyl)morpholin-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-methyl-5-(trifluoromethyl)morpholin-3-one
Inchi Code
1S/C6H8F3NO2/c1-5(6(7,8)9)3-12-2-4(11)10-5/h2-3H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
PXZLZYPFQHMUIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3116610
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3116610
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)