Merck
ENAH5802DDFB
Enamine
3-(azetidin-3-yloxy)benzoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.66
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(azetidin-3-yloxy)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NO3.ClH/c12-10(13)7-2-1-3-8(4-7)14-9-5-11-6-9;/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13);1H
InChI Key
CXHGOOILKNWNBG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428177
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428177
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)