Merck
ENAH5802DCCF
Enamine
5-methyl-1,3-oxazole-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
111.1
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-methyl-1,3-oxazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H5NO2/c1-4-5(2-7)6-3-8-4/h2-3H,1H3
InChI Key
QRSJREWBZNZGGU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268340
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268340
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)