Merck
ENAH38A2D8F7
Enamine
4-amino-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid; trifluoroacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,2,2-trifluoroacetic acid--4-amino-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C6H9NO3.C2HF3O2/c7-5-1-6(2-5,4(8)9)10-3-5;3-2(4,5)1(6)7/h1-3,7H2,(H,8,9);(H,6,7)
InChI Key
MVXKLMISGZRHML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764720
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764720
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)