Merck
ENAH38A2CF1A
Enamine
propan-2-yl 2-(2,6-dichlorophenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.12
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
isopropyl 2-(2,6-dichlorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H12Cl2O2/c1-7(2)15-11(14)6-8-9(12)4-3-5-10(8)13/h3-5,7H,6H2,1-2H3
InChI Key
XLDVQLKUCUZLGO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759447
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759447
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)