Merck
ENAH38A2CDB6
Enamine
ethyl 2,3-dimethylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 2,3-dimethylimidazo[2,1-b]thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H12N2O2S/c1-4-14-9(13)8-5-11-10-12(8)6(2)7(3)15-10/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
PJESMMJVZBWLPU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746569
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746569
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)