Merck
ENAH38A2CC62
Enamine
5-(azetidin-3-yl)-1H-imidazole; bis(trifluoroacetic acid)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
351.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-(azetidin-3-yl)-1H-imidazole bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Inchi Code
1S/C6H9N3.2C2HF3O2/c1-5(2-7-1)6-3-8-4-9-6;2*3-2(4,5)1(6)7/h3-5,7H,1-2H2,(H,8,9);2*(H,6,7)
InChI Key
PRWWFNQEBSSKDU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6750974
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6750974
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)