Merck
ENAH31552349
Enamine
(prop-2-yn-1-yl)[(pyridin-3-yl)methyl]amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.11
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-(pyridin-3-ylmethyl)prop-2-yn-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2.2ClH/c1-2-5-10-7-9-4-3-6-11-8-9;;/h1,3-4,6,8,10H,5,7H2;2*1H
InChI Key
SNERNPSYSMAZQO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746207
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746207
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)