Merck
ENAH315520AA
Enamine
methyl 6-bromo-4-methoxyquinoline-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.12
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
methyl 6-bromo-4-methoxyquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO3/c1-16-11-8-5-7(13)3-4-10(8)14-6-9(11)12(15)17-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
BUIXOCMHDRXXSF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735153
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735153
  • 最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)