Merck
ENAH31551B99
Enamine
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
154-156
Iupac Name
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H5N5/c1-2-8-6(9-3-1)11-5-7-4-10-11/h1-5H
InChI Key
PUGWTWQIZUJSGD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731534
Melting Point
154-156
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731534
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)