Merck
ENAH31551963
Enamine
tert-butyl 3-(1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.36
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 3-(1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO4/c1-6-18-12(16)10(2)11-7-8-15(9-11)13(17)19-14(3,4)5/h10-11H,6-9H2,1-5H3
InChI Key
UUBKHANXCHHCFT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473063
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473063
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)