Merck
ENAH315518BE
Enamine
3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.12
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H7F3O/c7-6(8,9)5-1-4(2-5)3-10/h3-5H,1-2H2
InChI Key
AHPTZVMFIUSJTA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3615744
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)