Merck
ENAH3155182B
Enamine
(1-ethylcycloheptyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1-ethylcycloheptyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H21N/c1-2-10(9-11)7-5-3-4-6-8-10/h2-9,11H2,1H3
InChI Key
LYLSRCLHLHRRLL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2956555
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2956555
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)