Merck
ENAH303684A5
Enamine
tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.34
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-8-4-6-14(10-15)7-5-11(16)9-14/h4-10H2,1-3H3
InChI Key
LVAJIFUDNIHRCD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1668512
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1668512
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)