Merck
ENAH30368455
Enamine
2-amino-3,3,3-trifluoro-2-methylpropan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.57
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(S)-2-amino-3,3,3-trifluoro-2-methylpropan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8F3NO.ClH/c1-3(8,2-9)4(5,6)7;/h9H,2,8H2,1H3;1H
InChI Key
CBTVWNOABWZSTQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605232
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605232
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)