Merck
ENAH3035E836
Enamine
3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10F3NO.ClH/c11-10(12,13)8-3-1-2-4-9(8)15-7-5-14-6-7;/h1-4,7,14H,5-6H2;1H
InChI Key
ALYCFCGEABMLRY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499413
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499413
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)