Merck
ENAH3035E822
Enamine
2H,4H,5H,6H-cyclopenta[c]pyrrole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
107.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrrole
Inchi Code
1S/C7H9N/c1-2-6-4-8-5-7(6)3-1/h4-5,8H,1-3H2
InChI Key
VXKHYOYHHMPFGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499307
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499307
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)