Merck
ENAH3035E794
Enamine
2-[(3-bromo-5-fluorophenyl)methyl]-3-methoxy-3-oxopropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
305.1
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(3-bromo-5-fluorobenzyl)-3-methoxy-3-oxopropanoic acid
Inchi Code
1S/C11H10BrFO4/c1-17-11(16)9(10(14)15)4-6-2-7(12)5-8(13)3-6/h2-3,5,9H,4H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
KFSAMSNWEVFHJA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498539
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498539
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)