Merck
ENAH3035E734
Enamine
1-(aminomethyl)spiro[2.5]octan-6-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.7
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(aminomethyl)spiro[2.5]octan-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-6-7-5-9(7)3-1-8(11)2-4-9;/h7-8,11H,1-6,10H2;1H
InChI Key
BLDMNZDTGFFYOT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497987
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497987
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)