Merck
ENAH3035E6B1
Enamine
2,3-dihydrospiro[indene-1,3'-piperidine] hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.75
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,3-dihydrospiro[indene-1,3'-piperidine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N.ClH/c1-2-5-12-11(4-1)6-8-13(12)7-3-9-14-10-13;/h1-2,4-5,14H,3,6-10H2;1H
InChI Key
UGAXMEFJXMXBKI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497410
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497410
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)