Merck
ENAH3035E44B
Enamine
methyl 2-(aminomethyl)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.74
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 2-(aminomethyl)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19NO2.ClH/c1-14-10(13)11(7-12)6-8-2-4-9(11)5-3-8;/h8-9H,2-7,12H2,1H3;1H
InChI Key
KNGGGORMXNYPSW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495227
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495227
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)