Merck
ENAH3035E2FE
Enamine
(1-pentylcyclohexyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.32
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1-pentylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C12H24O/c1-2-3-5-8-12(11-13)9-6-4-7-10-12/h13H,2-11H2,1H3
InChI Key
ABCHJPQOHVSJSO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493584
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493584
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)