Merck
ENAH3035E2B6
Enamine
2-methyl-4-(2-methylphenyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2',3-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-ol
Inchi Code
1S/C14H14O/c1-10-5-3-4-6-13(10)12-7-8-14(15)11(2)9-12/h3-9,15H,1-2H3
InChI Key
YAIFKUYPOJMOFS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492079
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492079
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)