Merck
ENAH3035E23A
Enamine
4-cyclobutyl-1,2-oxazol-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-cyclobutylisoxazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c8-7-6(4-10-9-7)5-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2,(H2,8,9)
InChI Key
FDAKPOPDAQNREF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491306
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491306
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)