Merck
ENAH3035E223
Enamine
ethyl 2-methyl-3-oxohept-6-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 2-methyl-3-oxohept-6-enoate
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-4-6-7-9(11)8(3)10(12)13-5-2/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
InChI Key
FOHQSBOCWOGKPU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491538
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491538
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)