Merck
ENAH3035D7F1
Enamine
2-(5-bromo-1H-1,3-benzodiazol-6-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.07
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(5-bromo-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c10-6-3-8-7(11-4-12-8)1-5(6)2-9(13)14/h1,3-4H,2H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
JAKPKPPYPWGCEF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3254332
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3254332
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)