Merck
ENAH3035D50D
Enamine
methyl 2-{[2-(hydroxymethyl)phenyl]sulfanyl}acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl {[2-(hydroxymethyl)phenyl]sulfanyl}acetate
Inchi Code
1S/C10H12O3S/c1-13-10(12)7-14-9-5-3-2-4-8(9)6-11/h2-5,11H,6-7H2,1H3
InChI Key
SLQZQPXNDZGUMV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2198269
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2198269
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)