Merck
ENAH3035D169
Enamine
spiro[2.4]heptane-4,7-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
135-136
Iupac Name
spiro[2.4]heptane-4,7-dione
Inchi Code
1S/C7H8O2/c8-5-1-2-6(9)7(5)3-4-7/h1-4H2
InChI Key
UWGVRLVELQUPHD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396525
Melting Point
135-136
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396525
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)