Merck
ENAH3035CC50
Enamine
4-ethyl-N-methylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-(4-ethylphenyl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h4-7,10H,3H2,1-2H3
InChI Key
YHWQJTNMKZWBBN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59270
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59270
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)