Merck
ENAH2C5588A7
Enamine
methyl 4,4-difluoropiperidine-2-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.63
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 4,4-difluoropiperidine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2NO2.ClH/c1-12-6(11)5-4-7(8,9)2-3-10-5;/h5,10H,2-4H2,1H3;1H
InChI Key
RBRJTFVCUPBHAH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488722
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488722
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)