Merck
ENAH2C55808D
Enamine
(3-chlorophenyl)[3-(difluoromethoxy)phenyl]methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.67
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3-chlorophenyl)(3-(difluoromethoxy)phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H9ClF2O2/c15-11-5-1-3-9(7-11)13(18)10-4-2-6-12(8-10)19-14(16)17/h1-8,14H
InChI Key
JSINXGHOAFQILW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478396
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478396
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)