Merck
ENAH2C558083
Enamine
methyl 5-formyl-4-methylpyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 5-formyl-4-methylpicolinate
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-6-3-8(9(12)13-2)10-4-7(6)5-11/h3-5H,1-2H3
InChI Key
GSRYXMATYWZEDR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479814
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479814
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)