Merck
ENAH2C557C71
Enamine
6-cyano-4-methylpyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-cyano-4-methylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c1-5-2-6(3-9)10-4-7(5)8(11)12/h2,4H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
VJFSTKYDJLNHDK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477412
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477412
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)