Merck
ENAH2C557B06
Enamine
2-(5-bromo-2-chloro-4-methylphenyl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.52
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(5-bromo-2-chloro-4-methylphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H7BrClN/c1-6-4-9(11)7(2-3-12)5-8(6)10/h4-5H,2H2,1H3
InChI Key
BKCZGGDBZVLXOT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474587
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474587
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)