Merck
ENAH2C557630
Enamine
1-azaspiro[4.6]undecane-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-azaspiro[4.6]undecane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c12-8-7-9(13)11-10(8)5-3-1-2-4-6-10/h1-7H2,(H,11,13)
InChI Key
AZEBNQYUSVSTOS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3062125
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3062125
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)