Merck
ENAH2C5575F6
Enamine
2-chloro-3-methylbenzene-1,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.61
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
89-90
Iupac Name
2-chloro-3-methyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-4-5(9)2-3-6(10)7(4)8/h2-3H,9-10H2,1H3
InChI Key
VLYHDWNPLXOBEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2982562
Melting Point
89-90
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2982562
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)