Merck
ENAH2C5575CE
Enamine
2-hydroxy-N-methyl-N-phenylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
52-53
Iupac Name
2-hydroxy-N-methyl-N-phenylacetamide
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-10(9(12)7-11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,11H,7H2,1H3
InChI Key
PNEABRNAYDDYJK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954465
Melting Point
52-53
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954465
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)