Merck
ENAH2C557505
Enamine
2-aminobicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.63
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-aminobicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO2.ClH/c8-7(6(9)10)2-1-4-3-5(4)7;/h4-5H,1-3,8H2,(H,9,10);1H
InChI Key
PKOOXLMSMPBKPB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010006
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010006
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)