Merck
ENAH2C5574F9
Enamine
1-(hydroxymethyl)-3,3-dimethyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(hydroxymethyl)-3,3-dimethyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O4/c1-7(2)9(6(11)12)3-8(4-9,5-10)13-7/h10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
QNCUCVHLJKLDKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010541
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010541
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)