Merck
ENAH2C557329
Enamine
2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.63
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-N~4~-ethyl-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C7H10ClN3/c1-2-10-5-3-4-11-7(8)6(5)9/h3-4H,2,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
SSKAATGTQVWBEN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009497
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009497
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)