Merck
ENAH2C5570F9
Enamine
6-(aminomethyl)naphthalene-2-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.69
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-(aminomethyl)-2-naphthoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H11NO2.ClH/c13-7-8-1-2-10-6-11(12(14)15)4-3-9(10)5-8;/h1-6H,7,13H2,(H,14,15);1H
InChI Key
IMABECUQQSXSRV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009824
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009824
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)