Merck
ENAH2C5569CD
Enamine
2-(5-chlorothiophen-3-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(5-chloro-3-thienyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO2S/c7-5-1-4(3-10-5)2-6(8)9/h1,3H,2H2,(H,8,9)
InChI Key
PFZQOMLBCHGLQZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697488
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697488
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)