Merck
ENAH2C55695A
Enamine
3-bromo-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.03
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-bromo-2-(nitrosomethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9-11/h1-3,10H,4H2
InChI Key
BNLCNOJUFUJBHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654310
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654310
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)