Merck
ENAH2C5567D6
Enamine
4-(2-fluoro-1-hydroxyethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(2-fluoro-1-hydroxyethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c10-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)9(12)13/h1-4,8,11H,5H2,(H,12,13)
InChI Key
ZNCOBEHDFMTEAQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166856
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166856
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)