Merck
ENAH2C55675D
Enamine
tert-butyl 5-oxo-3a-phenyl-octahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.39
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl (3aS,6aR)-5-oxo-3a-phenylhexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H23NO3/c1-17(2,3)22-16(21)19-11-14-9-15(20)10-18(14,12-19)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3/t14-,18+/m0/s1
InChI Key
YDOKWFUYTZKEKK-KBXCAEBGSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608948
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608948
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)