Merck
ENAH2C555FFA
Enamine
6-aminopyridazine-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
120.11
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-aminopyridazine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H4N4/c6-2-4-1-5(7)9-8-3-4/h1,3H,(H2,7,9)
InChI Key
ZGKQHWKMPGROIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311575
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311575
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)