Merck
ENAH2C555E86
Enamine
N-(1-cyano-1-ethylpropyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
66-68
Iupac Name
N-(1-cyano-1-ethylpropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O/c1-4-8(5-2,6-9)10-7(3)11/h4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI Key
WKPMJCFAFDOIGJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201232
Melting Point
66-68
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201232
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)