Merck
ENAH11E22501
Enamine
2-amino-4,4,4-trifluoro-2-methylbutan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-amino-4,4,4-trifluoro-2-methylbutan-1-ol
Inchi Code
1S/C5H10F3NO/c1-4(9,3-10)2-5(6,7)8/h10H,2-3,9H2,1H3
InChI Key
ZMBJNWJGCIGRNW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932295
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932295
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)